Läs mer
3-(1,3-bensotiazol-2-yl)-4-metyltiofen-2-amin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10600106
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10600106 10 g 10g
10563202 1 g 1g
10427184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10600106 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK03755EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 232941-00-3
Molekylformel C12H10N2S2
Molekylvikt (g/mol) 246.35
MDL-nummer MFCD02179980
InChI-nyckel YXXFAQKMMOVVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl benzothiazole, 3-benzo d thiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-thiophenamine,3-2-benzothiazolyl-4-methyl, maybridge1_003812, 3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thienylamine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazol, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazole, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thiophenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-thiophen-2-amine
PubChem CID 2735376
IUPAC-namn 3-(1,3-bensotiazol-2-yl)-4-metyltiofen-2-amin
LEDER CC1=CSC(N)=C1C1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 246.36
Procent renhet 97%