Läs mer
3-(1,3-bensotiazol-2-yl)anilin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763137
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10763137 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10619705 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763137 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08615DE
Kemiska identifierare
CAS 41230-21-1
Molekylformel C13H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 226.297
InChI-nyckel MKMRZZJJDIBAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine,3-2-benzothiazolyl, cambridge id 5250055, 3-2-benzothiazolyl aniline, 3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzo d thiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-yl benzenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine
PubChem CID 720999
IUPAC-namn 3-(1,3-bensotiazol-2-yl)anilin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C3=CC(=CC=C3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1, 3-benzothiazol-2-yl)aniline
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 226.3
Procent renhet 97%