Läs mer
3-(1,3-dioxolan-2-yl)-2-tiofenkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10506134
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10506134 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10225704 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10506134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 934570-44-2
Molekylformel C8H8O4S
Molekylvikt (g/mol) 200.21
MDL-nummer MFCD09702391
InChI-nyckel ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
PubChem CID 24229593
IUPAC-namn 3-(1,3-dioxolan-2-yl)tiofen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.21
Procent renhet 97%