Läs mer
3-(1,3-dioxolan-2-yl)tiofen-2-sulfonylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10061574
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10061574 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10051574 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061574 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07810DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 103011-38-7
Molekylformel C7H7ClO4S2
Molekylvikt (g/mol) 254.70
MDL-nummer MFCD08271969
InChI-nyckel RRTOURREASJQSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 3-1,3-dioxolan-2-yl 2-thienyl sulfone, 3-1,3-dioxolan-2-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 10538915
IUPAC-namn 3-(1,3-dioxolan-2-yl)tiofen-2-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.71
Procent renhet 97%