Läs mer
3-(1,3-Dithian-2-yl)pentane-2,4-dione, TRC
Produktkod. 30377305
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30377305 500 mg
1 options
Produktkod. 30377305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493880500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1,3-dithian-2-yl)-pentane-2,4-dione
CAS 100596-16-5
Molekylformel C9 H14 O2 S2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h8-9H,3-5H2,1-2H3
LEDER CC(=O)C(C1SCCCS1)C(=O)C
IUPAC-namn 3-(1,3-dithian-2-yl)pentane-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 218.34
Formel vikt 218.0435