Läs mer
3-(1,3-Dithian-2-yl)pentane-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1,3-dithian-2-yl)-pentane-2,4-dione |
| CAS | 100596-16-5 |
| Molekylformel | C9 H14 O2 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h8-9H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)C(C1SCCCS1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-(1,3-dithian-2-yl)pentane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.34 |
| Formel vikt | 218.0435 |