Läs mer
3-(1,3-dithian-2-yliden)pentan-2,4-dione, TRC
Produktkod. 30385668
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30385668 1 g
1 options
Produktkod. 30385668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4938601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-pentane-2,4-dione
CAS 55727-23-6
Molekylformel C9 H12 O2 S2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h3-5H2,1-2H3
LEDER CC(=O)C(=C1SCCCS1)C(=O)C
IUPAC-namn 3-(1,3-dithian-2-yliden)pentan-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 216.32
Formel vikt 216.0279