Läs mer
3-(1,3-Oxazol-5-yl)bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10107852
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10107852 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10094562 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10107852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35801DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 252928-82-8
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD06797481
InChI-nyckel GDGXRJDVOKNSCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 3-5-oxazolyl, 3-5-oxazolyl benzoicacid, benzoicacid, 3-5-oxazolyl
PubChem CID 7127813
IUPAC-namn 3-(1,3-oxazol-5-yl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%