Läs mer
3-(1,3-tiazol-2-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692294
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10692294 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10472664 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10692294 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36504DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 885465-97-4
Molekylformel C10H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 189.232
MDL-nummer MFCD06797781
InChI-nyckel YJMGIEKCDQXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 3-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-thiazolyl
PubChem CID 18525725
IUPAC-namn 3-(1,3-tiazol-2-yl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=NC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.24
Procent renhet 97%