Läs mer
3-(1,3-tiazol-2-yl)bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10265764
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10265764 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10708465 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10265764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36501CB
Kemiska identifierare
CAS 847956-27-8
Molekylformel C10H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 205.231
MDL-nummer MFCD06797800
InChI-nyckel BLFSSABBFANDKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21075087
IUPAC-namn 3-(1,3-tiazol-2-yl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-1,3-thiazol-2-yl benzoic acid, 3-thiazol-2-yl-benzoic acid, 3-thiazol-2-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-thiazolyl, benzoic acid, 3-2-thiazolyl, 3-1,3-thiazol-2-yl benzoicacid, 2-3-carboxyphenyl-1,3-thiazole
Formel vikt 205.24
Procent renhet 97%