Läs mer
[3-(1,3-tiazol-2-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10559793
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10559793 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10295524 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10559793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36509CB
Kemiska identifierare
CAS 184847-97-0
Molekylformel C10H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 191.248
MDL-nummer MFCD09025828
InChI-nyckel VDFDKGHCZKGOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanol, 3-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 3-thiazol-2-yl phenyl methanol, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 18525726
IUPAC-namn [3-(1,3-tiazol-2-yl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=NC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.25
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.