Läs mer
[3-(1,3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10406693
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10406693 1 g Amber Glass Bottle 1g
10022274 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10406693 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36513DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 672324-88-8
Molekylformel C10H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 190.264
MDL-nummer MFCD08741424
InChI-nyckel UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methylamine, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl benzylamine, benzenemethanamine, 3-2-thiazolyl, 2-3-aminomethyl phenyl-1,3-thiazole, benzenemethanamine,3-2-thiazolyl
PubChem CID 18525727
IUPAC-namn [3-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamine
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=NC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.27
Procent renhet 97%