Läs mer
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Azepanyl)-1-propanamine |
| CAS | 3437-33-0 |
| Molekylformel | C21 H28 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexahydro-1H-azepine-1-propanamine, 1-(3-Aminopropyl)hexamethylenimine, 3-(1-Azepanyl)-1-propanamine, 3-(Hexahydro-1-azepinyl)propylamine, 3-Hexamethyleneiminopropylamine, 1-(3-Aminopropyl)-hexamethylenimine, 1-(3-Aminopropyl)hexahydro-1H-azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17-,18+,19+,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@H]1CC[C@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | (8R,9R,10R,13S,14R,17S)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.446 |
| Formel vikt | 312.209 |
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?