Läs mer
3-(1-azepanyl)-2,2-dimetylpropylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10551573
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10551573 250 mg 250mg
10503983 1 g 1g
10662875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10551573 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01190CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 845885-85-0
Molekylformel C11H24N2
Molekylvikt (g/mol) 184.327
MDL-nummer MFCD06200874
InChI-nyckel SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine
PubChem CID 2794705
IUPAC-namn 3-(azepan-l-yl)-2,2-dimetylpropan-l-amin
LEDER CC(C)(CN)CN1CCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 184.32
Procent renhet 95%