Läs mer
3-((1-Carboxy-2-((5,5-dimethyl-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)thio)ethyl)amino)-3-oxopropanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyroxasulfone metabolite 1 |
| CAS | 1544489-04-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O6 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Pyroxasulfone metabolite 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O6S/c1-11(2)4-8(13-19-11)20-5-6(10(17)18)12-7(14)3-9(15)16/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | CC1(C)CC(=NO1)SCC(NC(=O)CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(2-carboxyacetyl)amino]-3-[(5,5-dimethyl-4H-1,2-oxazol-3-yl)sulfanyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.32 |
| Visa mer |