Läs mer
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457018
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457018 5 g 5g
15447018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60537.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5537-71-3
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00002520
InChI-nyckel IRYIYPWRXROPSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-1-cyanoethyl benzoic acid, m-1-cyanoethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-cyanoethyl, zlchem 504, acmc-1b01z, 3-1-cyanethyl benzoesaeure, 3-1-cyanoethyl benzoicacid, 3-l-cyanoethyl benzoic acid, 3-1-cyanethyl benzoic acid, meta-1-cyanoethyl benzoic acid
PubChem CID 98370
ChEBI CHEBI:85131
IUPAC-namn 3-(1-cyanoethyl)benzoic acid
LEDER CC(C#N)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid
Smältpunkt 145°C to 148°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 175.18
Procent renhet 98%