missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, TRC

Produktkod. 30378791
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378791 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30378791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47082210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol
CAS 194930-03-5
Molekylformel C10H9D6NO
Kvantitet 10 mg
Synonym Phenol, 3-[1-[di(methyl-d3)amino]ethyl]-, 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol-D6 (N,N-dimethyl-D6)
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/i2D3,3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C(C)c1cccc(O)c1)C([2H])([2H])[2H]
Molekylvikt (g/mol) 171.27
Formel vikt 171.153
Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.