Läs mer
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, TRC
Produktkod. 30372917
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30372917 250 mg
1 options
Produktkod. 30372917 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD470820250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
CAS 105601-04-5
Molekylformel C10 H15 N O
Kvantitet 250 mg
Synonym Phenol, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]-, 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, ZNS 114-666
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3
LEDER CC(N(C)C)c1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenol
Molekylvikt (g/mol) 165.23
Formel vikt 165.1154