Läs mer
3-(1-Ethylpropyl)phenyl Methylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Ethylpropyl)phenyl Methylcarbamate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-4-10(5-2)11-7-6-8-12(9-11)16-13(15)14-3/h6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 221.1416 |