Läs mer
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone |
| CAS | 67173-18-6 |
| Molekylformel | C15 H14 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone, Methanone, [3-(1-hydroxyethyl)phenyl]phenyl-, [3-(1-Hydroxyethyl)phenyl]phenylmethanone, α-(3-Benzoylphenyl)ethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,16H,1H3 |
| LEDER | CC(O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [3-(1-hydroxyethyl)phenyl]-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vikt | 226.0994 |