Läs mer
3-(1-metyl-lH-pyrazol-3-yl)anilin, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10161583
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10161583 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10317264 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10536425 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10161583 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60614CB
Kemiska identifierare
CAS 175202-37-6
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
InChI-nyckel ZRXOZSROZJGRRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 3-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, benzenamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, 3-3-aminophenyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 2735396
IUPAC-namn 3-(l-metylpyrazol-3-yl)anilin
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%