Läs mer
3-(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10347734
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347734 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10002274 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347734 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60604CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 179056-79-2
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD08669912
InChI-nyckel SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10511755
IUPAC-namn 3-(l-metylpyrazol-3-yl)bensaldehyd
LEDER CN1C=CC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole
Formel vikt 186.21
Procent renhet 90%