Läs mer
3-(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10153764
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10153764 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10788645 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60603CB
Kemiska identifierare
CAS 912569-59-6
Molekylformel C10H9ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 256.704
MDL-nummer MFCD09817503
InChI-nyckel QGUULJKRHYTFTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229628
IUPAC-namn 3-(l-metylpyrazol-3-yl)bensensulfonylklorid
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Formel vikt 256.71
Procent renhet 97%