Läs mer
3-(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10547294
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10547294 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10547294 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60601DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
CAS 906352-85-0
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H10N2O2
MDL-nummer MFCD09065006
Kvantitet 1 g
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoic acid, benzoicacid,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-carboxyphenyl-1-methyl-1h-pyrazole, benzoicacid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzoic acid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
InChI-nyckel NQPMBEUYTBLTAG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
IUPAC-namn 3-(l-metylpyrazol-3-yl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 202.213
PubChem CID 24229627
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%