Läs mer
3-(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738655
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10738655 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10453014 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10738655 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60616DE
Kemiska identifierare
CAS 207909-05-5
Molekylformel C11H9N3
Molekylvikt (g/mol) 183.214
MDL-nummer MFCD09065009
InChI-nyckel FLALRGXSUSNEAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, benzonitrile, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 10655058
IUPAC-namn 3-(l-metylpyrazol-3-yl)bensonitril
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC=CC(=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 183.21
Procent renhet 95%