Läs mer
[3-(1-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)fenyl]metanol, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11346845
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11346845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 11346845 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60609DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanol
CAS 910037-09-1
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H12N2O
MDL-nummer MFCD09065007
Kvantitet 5 g
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methan-1-ol
InChI-nyckel IFFXGZCJGGVFOF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
IUPAC-namn [3-(l-metylpyrazol-3-yl)fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 188.23
PubChem CID 24229630
Formel vikt 188.23
Procent renhet 90%