Läs mer
3-(1-Metyl-lH-pyrazol-5-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541114
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10557674 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10743084 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10557674 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60514CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 910037-08-0
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
MDL-nummer MFCD09702400
InChI-nyckel KEYWGUASUNFUCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl aniline, 3-2-methylpyrazol-3-yl aniline, 3-1-methylpyrazol-5-yl phenylamine, 3-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-phenylamine, benzenamine,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229626
IUPAC-namn 3-(2-metylpyrazol-3-yl)anilin
LEDER CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%