Läs mer
3-(1-Metyl-lH-pyrazol-5-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743084
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10743084 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10557674 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10743084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60514DA
Kemiska identifierare
CAS 910037-08-0
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
MDL-nummer MFCD09702400
InChI-nyckel KEYWGUASUNFUCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl aniline, 3-2-methylpyrazol-3-yl aniline, 3-1-methylpyrazol-5-yl phenylamine, 3-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-phenylamine, benzenamine,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229626
IUPAC-namn 3-(2-metylpyrazol-3-yl)anilin
LEDER CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%