Läs mer
3-(1-Metyl-lH-pyrazol-5-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708275
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10708275 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10613635 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10708275 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 628297-55-2
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.213
MDL-nummer MFCD09702398
InChI-nyckel OBOMYSVFLSMYLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 3-2-methylpyrazol-3-yl benzoic acid, 3-1-methylpyrazol-5-yl benzoic acid, benzoicacid,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, benzoicacid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, benzoic acid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 18548847
IUPAC-namn 3-(2-metylpyrazol-3-yl)bensoesyra
LEDER CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%