Läs mer
3-(1-Metyl-lH-pyrazol-5-yl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255854
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10255854 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10245854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10255854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60516DE
Kemiska identifierare
CAS 179055-95-9
Molekylformel C11H9N3
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD09702401
InChI-nyckel NEFOVTAGRMOIIV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10511671
IUPAC-namn 3-(2-metylpyrazol-3-yl)bensonitril
LEDER CN1N=CC=C1C1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzonitrile, 3-2-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, benzonitrile, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, 3-1-methylpyrazol-5-yl benzenecarbonitrile
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%