Läs mer
3-(1-Metyl-lH-pyrazol-5-yl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10618814
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10618814 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10081974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10618814 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60513CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 934570-45-3
Molekylformel C11H13N3
Molekylvikt (g/mol) 187.246
MDL-nummer MFCD09702399
InChI-nyckel UPQOTZRZQXMJNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzylamine, 3-2-methylpyrazol-3-yl phenyl methanamine, 3-1-methylpyrazol-5-yl phenyl methylamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methylamine, 1-3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanamine, 1-3-2-methylpyrazol-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229625
IUPAC-namn [3-(2-metylpyrazol-3-yl)fenyl]metanamin
LEDER CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.24
Procent renhet 97%