Läs mer
3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole, 97%
Produktkod. 15459458
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459458 250 mg 250mg
15439458 1 g 1g
15449458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63020.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17403-07-5 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17403-07-5
Molekylformel C14H18N2
Molekylvikt (g/mol) 214.31
MDL-nummer MFCD07776765
InChI-nyckel KYSCKYJNMTUJPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206672
IUPAC-namn 3-(l-metylpiperidin-4-yl)-lH-indol
LEDER CN1CCC(CC1)C1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole
Färg Vitt till gult
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1573327
Synonym 3-1-methyl-4-piperidinyl-1h-indole, 3-n-methylpiperidinyl indole, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole, unii-7nsm99c49f, 3-1-methyl-4-piperidinyl indole, 1h-indole, 3-1-methyl-4-piperidinyl, naratriptan impurity a, usp naratriptan related compound a free base, naratriptan hydrochloride impurity, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole-usp, 1h-indole,3-1-methyl-4-piperidinyl
Formel vikt 214.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.