Läs mer
3-[1-(Metylamino)etyl] fenyl N-etyl-N-metylkarbamat, TRC
Produktkod. 30133523
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133523 100 mg
30133089 10 mg
18082940 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM138005100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 948051-93-2
Molekylformel C13 H20 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 236.31
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[1-(methylamino)ethyl]phenyl ester, 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate, Rivastigmine Tartrate Imp E (EP) as Racemate
IUPAC-namn [3-[1-(metylamino)etyl]fenyl] N-etyl-N-metylkarbamat
LEDER CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-15(4)13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)14-3/h6-10,14H,5H2,1-4H3
Formel vikt 236.1525