Läs mer
3-(1-Methylethyl)-2-phenyl-5-oxazolidinemethanol 5-(4-Methylbenzenesulfonate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Methylethyl)-2-phenyl-5-oxazolidinemethanol 5-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| CAS | 86587-72-6 |
| Molekylformel | C20H25NO4S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO4S/c1-15(2)21-13-18(25-20(21)17-7-5-4-6-8-17)14-24-26(22,23)19-11-9-16(3)10-12-19/h4-12,15,18,20H,13-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)N1CC(COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)OC1c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2-phenyl-3-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-5-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.48 |
| Formel vikt | 375.1504 |