Läs mer
3-(1-Methylethyl)-2-phenyl-5-oxazolidinemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Methylethyl)-2-phenyl-5-oxazolidinemethanol |
| CAS | 54126-58-8 |
| Molekylformel | C13H19NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Phenyl-3-isopropyl-5-hydroxymethyloxazolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-10(2)14-8-12(9-15)16-13(14)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13,15H,8-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)N1CC(CO)OC1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-phenyl-3-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-5-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.3 |
| Formel vikt | 221.1416 |