Läs mer
3-(1-Methylethyl)phenol, Mikromol™
Produktkod. 17900706
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17900706 100 mg
1 options
Produktkod. 17900706 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(1-Methylethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Isopropylphenol
CAS 618-45-1
Analyt- eller komponentnamn 3-Isopropylphenol
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. F (EP), Propofol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-7,10H,1-2H3
LEDER CC(C)c1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-propan-2-ylphenol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 136.0888 g/mol