Läs mer
3-(1-Naphthyl)acrylic acid, 98%
Produktkod. 11458406
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11458406 10 g 10g
11468406 50 g 50g
11478406 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11458406 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15422.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13026-12-5 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
3-(1-naftyl)akrylsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-(1-naftyl)akrylsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13026-12-5
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00014317,MFCD00014317
InChI-nyckel WPXMLUUYWNHQOR-CMDGGOBGSA-N
Synonym naphthalene-1-acrylic acid, z-3-1-naphthyl acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl-acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl acrylic acid, 2z-3-naphthalen-1-yl prop-2-enoic acid
PubChem CID 12158295
LEDER OC(=O)\C=C\C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Smältpunkt 210°C to 212°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1868617
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (2E)-3-(naftalen-1-yl)prop-2-ensyra
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.