Läs mer
3-(1-Naftalen)-L-alanin, 95 %
Produktkod. 15400359
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15400359 1 g 1g
15420359 250 mg 250mg
15410359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63586.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 55516-54-6 | C13H13NO2 | 215,25 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55516-54-6
Molekylformel C13H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD00066086
InChI-nyckel OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
Synonym l-1-naphthylalanine, 3-1-naphthyl-l-alanine, h-1-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 3-1-naphthyl-l-ala, unii-9g930ul92r, naphthalen-2-yl-3-alanine, 2s-2-amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 3-naphth-1-yl-d-alanine, 1-naphthyl-l-alanine
PubChem CID 2724883
LEDER [NH3+][C@@H](CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 4352833
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn (2S)-2-azaniumyl-3-(naftalen-1-yl)propanoat
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.