Läs mer
3-(1-Naphthyl)propionic acid, 96%
Produktkod. 15476657
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476657 5 g 5g
15466657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33795.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3243-42-3 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3243-42-3
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD00033058
InChI-nyckel PRLKVVMRQFFIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-naphthyl propionic acid, 3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 1-naphthalenepropanoic acid, 1-naphthalenepropionic acid, 3-1-naphthyl-propionic acid, 3-1-naphthyl propanoic acid, 3-naphth-1-yl propanoic acid, 3-naphthalen-1-yl-propionic acid, 1-naphthalenepropanoicacid, 3-naphthylpropanoic acid
PubChem CID 95254
IUPAC-namn 3-naftalen-1-ylpropansyra
LEDER OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Naphthyl)propionic acid
Smältpunkt 155°C to 159°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.24
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.