Läs mer
3-(1-Naphthyl)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Naphthyl)propionic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c14-13(15)9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2,(H,14,15) |
| Formel vikt | 200.0837 |