Läs mer
3-(1-Nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 79017-08-6 |
| Molekylformel | C10 H9 N O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-(1-Nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-one, 3-(1-Nitroethyl)-1(3H)-isobenzofuranone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO4/c1-6(11(13)14)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)15-9/h2-6,9H,1H3 |
| LEDER | CC(C1OC(=O)c2ccccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-(1-nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.2 |
| Formel vikt | 207.0532 |