Läs mer
3-(1-nitroetyl)-2-benzofuran-1(3H)-one, TRC
Produktkod. 30467535
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30467535 50 mg
1 options
Produktkod. 30467535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49589850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
CAS 79017-08-6
Molekylformel C10 H9 N O4
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-(1-Nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-one, 3-(1-Nitroethyl)-1(3H)-isobenzofuranone
InChI formel InChI=1S/C10H9NO4/c1-6(11(13)14)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)15-9/h2-6,9H,1H3
LEDER CC(C1OC(=O)c2ccccc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-(1-nitroetyl)-3H-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 207.2
Formel vikt 207.0532