Läs mer
3-(1-piperazinyl)-1,2-benzisothiazol, TRC
Produktkod. 30423481
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30423481 5 g
1 options
Produktkod. 30423481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4806005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole
CAS 87691-87-0
Molekylformel C11H13N3S
Kvantitet 5 g
Synonym 3-(Piperazin-1-yl)benzoisothiazole, N-(3-Benzisothiazolyl)piperazine, 1-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazine, Ziprasidone EP Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
LEDER C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
IUPAC-namn 3-piperazin-1-yl-1,2-bensotiazol
Molekylvikt (g/mol) 219.31
Formel vikt 219.083