Läs mer
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisoxazole, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11454680
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454680 250 mg 250mg
11464680 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50746.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87691-89-2
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.245
MDL-nummer MFCD08060968
InChI-nyckel ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
PubChem CID 13232475
IUPAC-namn 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole
LEDER C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisoxazole
Smältpunkt 74°C to 76°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.25
Procent renhet 96%