Läs mer
3-(1-piperazinyl)fenol, 97 %
Produktkod. 11369475
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369475 25 g 25g
11359475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18702.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59817-32-2 | C10H14N2O | 178,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59817-32-2
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.24
MDL-nummer MFCD00052896
InChI-nyckel AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine
PubChem CID 2736597
LEDER OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Piperazinyl)phenol
Smältpunkt 205 °C till 208 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 4248583
Känslighet Luftkänslig
IUPAC-namn 3-piperazin-1-ylfenol
Formel vikt 178.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.