Läs mer
3-(1-Pyridinio)-1-propansulfonat, 99 %
Produktkod. 15547039 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15547039 50 g 50g
15557039 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15547039 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459670500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15471-17-7 | C8H11NO3S | 201,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15471-17-7
Molekylformel C8H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 201.24
MDL-nummer MFCD00064468
InChI-nyckel REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
PubChem CID 84929
IUPAC-namn 3-pyridin-l-ium-l-ylpropan-l-sulfonat
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate
Smältpunkt 275,0 °C
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation (10% i vatten) Tydlig lösning
Formel vikt 201.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.