Läs mer
3-(1-Pyrrolidinyl)propiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Pyrrolidinyl)propiophenone |
| CAS | 94-39-3 |
| Molekylformel | C13H17NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO/c15-13(12-6-2-1-3-7-12)8-11-14-9-4-5-10-14/h1-3,6-7H,4-5,8-11H2 |
| LEDER | O=C(CCN1CCCC1)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.28 |