Läs mer
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol, 97%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol |
| Kokpunkt | 104°C to 108°C (1.5 mmHg) |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Formel vikt | 179.24 |
| Procent renhet | 97% |