Läs mer
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7032685
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15477177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34243.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107073-27-8
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.237
MDL-nummer MFCD00052578
InChI-nyckel SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol
PubChem CID 342464
IUPAC-namn (3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl)methanol
LEDER C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Kokpunkt 104°C to 108°C (1.5 mmHg)
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 179.24
Procent renhet 97%