Läs mer
3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionaldehyde |
| CAS | 186096-23-1 |
| Molekylformel | C25 H22 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N2O/c28-18-10-17-24-19-27(20-26-24)25(21-11-4-1-5-12-21,22-13-6-2-7-14-22)23-15-8-3-9-16-23/h1-9,11-16,18-20H,10,17H2 |
| LEDER | O=CCCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.46 |
| Formel vikt | 366.1732 |